Få mere at vide
Indium(III)sulfat, vandfrit, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339237
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339237 100 g 100g
11349237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040102.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13464-82-9 | In2O12S3 | 517.80 g/mol
Indium(III)sulfat, vandfrit anvendes til fremstilling af indium- eller indiumholdige stoffer som kobberindiumselenid. Det bruges til at galvanisere indiummetal som hærdningsmiddel ved guldgalvanisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13464-82-9
Molekylær formel In2O12S3
Molekylvægt (g/mol) 517.80
MDL nummer MFCD00011059
InChI nøgle XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
Synonym indium sulfate, indisulfat, indium sulphate, indium iii sulfate, diindium tris sulphate, indium trisulfate, diindium trisulfate, indium sequisulfate, sulfuric acid, indium salt, indisulfat german
PubChem CID 26044
SMIL [In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) sulfate
Navn note Anhydrous
Farve Grå
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn diindium(3+)trisulfat
Formel vægt 517.83
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.438 g/mL