Få mere at vide
Indium(III)selenid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359229
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359229 25 g 25g
11349229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088280.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12056-07-4 | In2Se3
Indium(III)selenid bruges i solcelleanlæg. Det bruges også til optoelektronik og i solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12056-07-4
Molekylær formel In2Se3
MDL nummer MFCD00016147
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) selenide
Smeltepunkt ∽890°C
Farve Sølv til grå
Fysisk form Pieces
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 466.52
Lugt Odorless
Udseende Silver gray pieces
Tæthed 5.67