Få mere at vide
Indium(III)selenid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Indium(III)selenid bruges i solcelleanlæg. Det bruges også til optoelektronik og i solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) selenide |
| Smeltepunkt | ∽890°C |
| Farve | Sølv til grå |
| Fysisk form | Pieces |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (Metal basis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 466.52 |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | Silver gray pieces |
| Vis mere |