Få mere at vide
Indium(III) phosphide, polycrystalline lump, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11482907
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482907 5 g 5g
11472907 1 g 1g
11492907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15509.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22398-80-7 | InP | 145.792 g/mol
InP bruges i høj-effekt og højfrekvent elektronik på grund af dets overlegne elektronhastighed. Den har også et direkte båndgab, hvilket gør det nyttigt til optoelektroniske enheder som laserdioder. Det bruges også som et substrat for epitaksiale indium gallium arsenid-baserede opto-elektroniske enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
InP bruges i høj-effekt og højfrekvent elektronik på grund af dets overlegne elektronhastighed. Den har også et direkte båndgab, hvilket gør det nyttigt til optoelektroniske enheder som laserdioder. Det bruges også som et substrat for epitaksiale indium gallium arsenid-baserede opto-elektroniske enheder.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt forseglet beholder. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22398-80-7
Molekylær formel InP
Molekylvægt (g/mol) 145.792
MDL nummer MFCD00016153
InChI nøgle GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium phosphide, indium iii phosphide, indium monophosphide, unii-sd36lg60g1, ccris 8799, phosphinidyneindium, dsstox_cid_11444, dsstox_rid_78875
PubChem CID 31170
IUPAC navn indiganylidinphosphan
SMIL P#[In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) phosphide
Smeltepunkt 1070°C
Fysisk form Polycrystalline Lump
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,4953
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 145.79
Procent renhed 99.99%
Tæthed 4.81