Få mere at vide
Indium(III) phosphide, polycrystalline lump, 99.99% (metals basis)
Beskrivelse
InP bruges i høj-effekt og højfrekvent elektronik på grund af dets overlegne elektronhastighed. Den har også et direkte båndgab, hvilket gør det nyttigt til optoelektroniske enheder som laserdioder. Det bruges også som et substrat for epitaksiale indium gallium arsenid-baserede opto-elektroniske enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
InP bruges i høj-effekt og højfrekvent elektronik på grund af dets overlegne elektronhastighed. Den har også et direkte båndgab, hvilket gør det nyttigt til optoelektroniske enheder som laserdioder. Det bruges også som et substrat for epitaksiale indium gallium arsenid-baserede opto-elektroniske enheder.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt forseglet beholder. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) phosphide |
| Smeltepunkt | 1070°C |
| Fysisk form | Polycrystalline Lump |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Merck Index | 14,4953 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 145.79 |
| Procent renhed | 99.99% |
| Tæthed | 4.81 |