Få mere at vide
Indium(III)phosphid, 99,9999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Indium(III)phosphid bruges i høj-effekt og højfrekvent elektronik på grund af dets overlegne elektronhastighed. Det har også et direkte båndgab, hvilket gør det nyttigt til optoelektroniske enheder som laserdioder. Det bruges også som et substrat for epitaksiale indium gallium arsenid-baserede opto-elektroniske enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) phosphide |
| Smeltepunkt | 1070°C |
| Fysisk form | Pieces |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Merck Index | 14,4953 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 145.79 |
| Procent renhed | 99.9999% |
| Tæthed | 4.81 g/mL |