Få mere at vide
Indium(III) phosphide, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11333358
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333358 5 g 5g
11323358 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036283.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22398-80-7 | InP | 145.792 g/mol
De vandopløselige InP/ZnS kerne/skal QD'er er et sikrere alternativ til CdSe/ZnS QD'er til biologiske anvendelser ved at sammenligne deres toksicitet in vitro (cellekultur) og in vivo.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22398-80-7
Molekylær formel InP
Molekylvægt (g/mol) 145.792
MDL nummer MFCD00016153
InChI nøgle GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium phosphide, indium iii phosphide, indium monophosphide, unii-sd36lg60g1, ccris 8799, phosphinidyneindium, dsstox_cid_11444, dsstox_rid_78875
PubChem CID 31170
IUPAC navn indiganylidinphosphan
SMIL P#[In]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) phosphide
Smeltepunkt 1070°C
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,4953
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 145.79
Procent renhed 99.999%
Tæthed 4.81 g/mL