Få mere at vide
Indium(III) phosphide, 99.999% (metals basis)
Beskrivelse
De vandopløselige InP/ZnS kerne/skal QD'er er et sikrere alternativ til CdSe/ZnS QD'er til biologiske anvendelser ved at sammenligne deres toksicitet in vitro (cellekultur) og in vivo.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) phosphide |
| Smeltepunkt | 1070°C |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Merck Index | 14,4953 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 145.79 |
| Procent renhed | 99.999% |
| Tæthed | 4.81 g/mL |