Få mere at vide
Indium(III) phosphate, 98%
Artikelnummer. p-7024089
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11345169
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18281.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14693-82-4 | InO4P | 209.788 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14693-82-4
Molekylær formel InO4P
Molekylvægt (g/mol) 209.788
MDL nummer MFCD00016154
InChI nøgle UJXZVRRCKFUQKG-UHFFFAOYSA-K
Synonym indium iii phosphate, acmc-1cjl6, indium 3+ phosphate, indium 3+ ion phosphate
PubChem CID 9815692
IUPAC navn indium(3+);phosphate
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[In+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) phosphate
Mængde 5 g
Formel vægt 209.79
Procent renhed 98%
Tæthed 4.9