Få mere at vide
Indium(III) phosphate, 98%
Artikelnummer. 11355169
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355169 25 g 25g
11345169 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18281.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 14693-82-4 | InO4P | 209.788 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14693-82-4
Molekylær formel InO4P
Molekylvægt (g/mol) 209.788
MDL nummer MFCD00016154
InChI nøgle UJXZVRRCKFUQKG-UHFFFAOYSA-K
Synonym indium iii phosphate, acmc-1cjl6, indium 3+ phosphate, indium 3+ ion phosphate
PubChem CID 9815692
IUPAC navn indium(3+);phosphate
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[In+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) phosphate
Mængde 25 g
Formel vægt 209.79
Procent renhed 98%
Tæthed 4.9