Få mere at vide
Indium(III) perchlorate octahydrate, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11371748
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11371748
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011642.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13465-15-1
MDL nummer MFCD00150241
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) perchlorate octahydrate
Smeltepunkt 800°C
Fysisk form Crystalline
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metals basis)
FN nummer UN1481
Formel vægt 557.30 (413.18 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic