Få mere at vide
Indium(III) Oxide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) Oxide |
| Smeltepunkt | 2000°C |
| CAS | 1312-43-2 |
| Mængde | 10 g |
| MDL nummer | MFCD00011060 |
| Synonym | Indium(III) oxide, Indium(III) oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.63 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 7.18 g/cm3 at 20°C |