Få mere at vide
Indium(III) oxide, Puratronic™, 99.997% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048504
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11360979
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010709.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-43-2
Molekylær formel In2O3
Molekylvægt (g/mol) 277.63
MDL nummer MFCD00011060
InChI nøgle PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diindium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) oxide
Smeltepunkt 850°C (volat.)
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,4952
Formel vægt 277.64
Procent renhed 99.997%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 7.18 g/mL