Få mere at vide
Indium(III)oxid, Puratronic™, 99,997% (metalbasis)
Artikelnummer. 11370979
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11370979 50 g 50g
11360979 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11370979 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010709.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-43-2
Molekylær formel In2O3
Molekylvægt (g/mol) 277.63
MDL nummer MFCD00011060
InChI nøgle PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diindium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) oxide
Smeltepunkt 850 °C (volat.)
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,4952
Formel vægt 277.64
Procent renhed 99.997%
Grad Puratronic
Lugt Lugtfri
Tæthed 7.18 g/mL