Få mere at vide
Indium(III) oxide, 99.9997%, (trace metal basis)
Artikelnummer. p-4258728 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11934161
Brand: Thermo Scientific Acros 193170050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-43-2
Molekylær formel In2O3
Molekylvægt (g/mol) 277.63
MDL nummer MFCD00011060
InChI nøgle PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diindium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) oxide
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 81.0 to 84.3% (In) (Complexometry)
Lineær formel In2O3
Merck Index 15,4992
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 277.63
Procent renhed 99.9997%
Grad Spormetalbasis