Få mere at vide
Indium(III)oxid, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11387838
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387838 10 g 10g
11377838 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036386.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277,63 g/mol
Finder anvendelse i halvledere og kan bruges som et resistivt element i integrerede kredsløb. Den er termisk stabil og er velegnet til glas, optik og keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1312-43-2
Molekylær formel In2O3
Molekylvægt (g/mol) 277.63
MDL nummer MFCD00011060
InChI nøgle PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diindium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Indium(III) oxide
Smeltepunkt 850 °C (volat.)
Fysisk form Sintered Granules
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,4952
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 277.64
Procent renhed 99.999%
Lugt Lugtfri
Tæthed 7.18 g/mL