Få mere at vide
Indium(III)oxid, 99,995% (metalbasis)
Artikelnummer. 15482277
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482277 10 g 10g
15492277 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15482277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045460.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277,63 g/mol
Indiumoxid bruges i vid udstrækning som en n-type halvleder, der bruges i integrerede kredsløb som et resistivt element. Den finder anvendelse i batterier og som en del af nogle pletter. Det bruges som tyndfilmsbelægninger i optiske, antistatiske og infrarøde reflektorer. Den er doteret med tinoxid og bruges som transparente ledende belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1312-43-2
Molekylær formel In2O3
Molekylvægt (g/mol) 277.63
MDL nummer MFCD00011060
InChI nøgle PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diindium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Indium(III) oxide
Smeltepunkt 850° volat.
Farve Gul
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.995% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water and soluble in acids.
Formel vægt 277.64
Lugt Odorless
Tæthed 7.18