Få mere at vide
Indium(III)oxid, 99,994% (metalbasis)
Artikelnummer. 11351918
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351918 10 g 10g
11361918 50 g 50g
11341918 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11351918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011853.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277,63 g/mol
Indium(III)oxid bruges som kemisk reagens og mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-43-2
Molekylær formel In2O3
Molekylvægt (g/mol) 277.63
MDL nummer MFCD00011060
InChI nøgle PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diindium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) oxide
Smeltepunkt 850° volat.
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.994% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 277.64
Lugt Odorless
Tæthed 7.18