Få mere at vide
Indium(III)oxid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Indiumoxid bruges i vid udstrækning som en n-type halvleder, der bruges i integrerede kredsløb som et resistivt element. Den finder anvendelse i batterier og som en del af nogle pletter. Det bruges som tyndfilmsbelægninger i optiske, antistatiske og infrarøde reflektorer. Den er doteret med tinoxid og bruges som transparente ledende belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 850° volat. |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.994% (Metal basis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water and soluble in acids. |
| Formel vægt | 277.64 |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | Yellow powder/granules |
| Show More |