Få mere at vide
Indium(III)oxid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11347427
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347427 10 g 10g
11367427 50 g 50g
11357427 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012581.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277,63 g/mol
Indium(III)oxid anvendes i vid udstrækning som en n-type halvleder, der bruges i integrerede kredsløb som et resistivt element. Den finder anvendelse i batterier og som en del af nogle pletter. Det bruges som tyndfilmsbelægninger i optiske, antistatiske og infrarøde reflektorer. Den er doteret med tinoxid og bruges som transparente ledende belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-43-2
Molekylær formel In2O3
Molekylvægt (g/mol) 277.63
MDL nummer MFCD00011060
InChI nøgle PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diindium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) oxide
Smeltepunkt 850° volat.
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99,994 % (metalbasis)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand og opløselig i syrer.
Formel vægt 277.64
Lugt Lugtfri
Udseende Gult pulver
Tæthed 7.18