Få mere at vide
Indium(III) nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048503
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11330979
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010708.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 207398-97-8 | InN3O9 | 300.83 g/mol
Indium(III)nitrathydrat virker som et oxidationsmiddel. Det bruges til fremstilling af koordinerede polymerfilm, der bruges til fremstilling af indium(III)oxidnanopartikler. Det bruges til syntese af andre indiumkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207398-97-8
Molekylær formel InN3O9
Molekylvægt (g/mol) 300.83
MDL nummer MFCD00149742
InChI nøgle LKRFCKCBYVZXTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium iii nitrate hydrate, indium nitrate hydrate, nitric acid, indium 3+ salt, hydrate 2:9, indium 3+ ion hydrate trinitrate, indium nitrate hydrate 4.5, indiumnitratehexahydrate, indium nitrate, hydrous, in no3 33h2o, indiumnitratehydratewhitextl, in.3no3.h2o
PubChem CID 3084148
SMIL [In+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) nitrate hydrate
Smeltepunkt 100°C (in -H2O)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1477
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol and ethanol.
IUPAC navn indium(3+)trinitrat
Formel vægt 300.83 (Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium(III) nitrate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P380-Ved brand: Evakuer området.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Indium(III) nitratehydrate