Få mere at vide
Indium(III) nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Beskrivelse
Indium(III)nitrathydrat virker som et oxidationsmiddel. Det bruges til fremstilling af koordinerede polymerfilm, der bruges til fremstilling af indium(III)oxidnanopartikler. Det bruges til syntese af andre indiumkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) nitrate hydrate |
| Smeltepunkt | 100°C (in -H2O) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN1477 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,methanol and ethanol. |
| IUPAC navn | indium(3+)trinitrat |
| Formel vægt | 300.83 (Anhydrous) |
| Vis mere |