Få mere at vide
Indium(III) nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11330979
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330979 5 g 5g
11350979 25 g 25g
11340979 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11330979 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010708.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207398-97-8 | InN3O9 | 300.83 g/mol
Indium(III)nitrathydrat virker som et oxidationsmiddel. Det bruges til fremstilling af koordinerede polymerfilm, der bruges til fremstilling af indium(III)oxidnanopartikler. Det bruges til syntese af andre indiumkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207398-97-8
Molekylær formel InN3O9
Molekylvægt (g/mol) 300.83
MDL nummer MFCD00149742
InChI nøgle LKRFCKCBYVZXTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium iii nitrate hydrate, indium nitrate hydrate, nitric acid, indium 3+ salt, hydrate 2:9, indium 3+ ion hydrate trinitrate, indium nitrate hydrate 4.5, indiumnitratehexahydrate, indium nitrate, hydrous, in no3 33h2o, indiumnitratehydratewhitextl, in.3no3.h2o
PubChem CID 3084148
SMIL [In+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) nitrate hydrate
Smeltepunkt 100°C (in -H2O)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1477
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol and ethanol.
IUPAC navn indium(3+)trinitrat
Formel vægt 300.83 (Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium(III) nitrate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P380-Ved brand: Evakuer området.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Indium(III) nitratehydrate