Få mere at vide
Indium(III) nitrate hydrate, In 29% min.
Artikelnummer. p-7024071
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11473787
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18252.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 207398-97-8 | InN3O9 | 300.83 g/mol
Indium(III)nitrathydrat virker som et oxidationsmiddel. Det bruges til fremstilling af koordinerede polymerfilm, der bruges til fremstilling af indium(III)oxidnanopartikler. Det bruges til syntese af andre indiumkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Indium(III)nitrathydrat virker som et oxidationsmiddel. Det bruges til fremstilling af koordinerede polymerfilm, der bruges til fremstilling af indium(III)oxidnanopartikler. Det bruges til syntese af andre indiumkomplekser.
Opløselighed Opløseligt i vand, methanol og ethanol
.
Bemærkninger
Det er stabilt ved stuetemperatur. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke reduktionsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207398-97-8
Molekylær formel InN3O9
Molekylvægt (g/mol) 300.83
MDL nummer MFCD00149742
InChI nøgle LKRFCKCBYVZXTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium iii nitrate hydrate, indium nitrate hydrate, nitric acid, indium 3+ salt, hydrate 2:9, indium 3+ ion hydrate trinitrate, indium nitrate hydrate 4.5, indiumnitratehexahydrate, indium nitrate, hydrous, in no3 33h2o, indiumnitratehydratewhitextl, in.3no3.h2o
PubChem CID 3084148
IUPAC navn indium(3+)trinitrat
SMIL [In+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) nitrate hydrate
Smeltepunkt 100°C (in 2H2O)
Mængde 25 g
Assay Procent Noter I≥ 29 %
FN nummer UN1477
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol and ethanol.
Formel vægt 300.83 (Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic