Få mere at vide
Indium(III) nitrate hydrate, In 29% min.
Artikelnummer. 11473787
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473787 25 g 25g
11483787 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18252.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207398-97-8 | InN3O9 | 300.83 g/mol
Indium(III)nitrathydrat virker som et oxidationsmiddel. Det bruges til fremstilling af koordinerede polymerfilm, der bruges til fremstilling af indium(III)oxidnanopartikler. Det bruges til syntese af andre indiumkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Indium(III)nitrathydrat virker som et oxidationsmiddel. Det bruges til fremstilling af koordinerede polymerfilm, der bruges til fremstilling af indium(III)oxidnanopartikler. Det bruges til syntese af andre indiumkomplekser.
Opløselighed Opløseligt i vand, methanol og ethanol
.
Bemærkninger
Det er stabilt ved stuetemperatur. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke reduktionsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207398-97-8
Molekylær formel InN3O9
Molekylvægt (g/mol) 300.83
MDL nummer MFCD00149742
InChI nøgle LKRFCKCBYVZXTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium iii nitrate hydrate, indium nitrate hydrate, nitric acid, indium 3+ salt, hydrate 2:9, indium 3+ ion hydrate trinitrate, indium nitrate hydrate 4.5, indiumnitratehexahydrate, indium nitrate, hydrous, in no3 33h2o, indiumnitratehydratewhitextl, in.3no3.h2o
PubChem CID 3084148
IUPAC navn indium(3+)trinitrat
SMIL [In+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) nitrate hydrate
Smeltepunkt 100°C (in 2H2O)
Mængde 25 g
Assay Procent Noter I≥ 29 %
FN nummer UN1477
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol and ethanol.
Formel vægt 300.83 (Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic