Få mere at vide
Indium(III) isopropoxide, 99+% (metals basis), 5% w/v isopropanol
Artikelnummer. 11445330
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445330 25 mL 25ml
11455330 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445330 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044562.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38218-24-5 | C9H21InO3 | 292.082 g/mol
Precursor anvendt til fremstilling af indiumoxidholdige film
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38218-24-5
Molekylær formel C9H21InO3
Molekylvægt (g/mol) 292.082
MDL nummer MFCD00210318
InChI nøgle OVZUSPADPSOQQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropoxyindium iii, indium iii isopropoxide, indium, m5-oxotetrakis m-2-propanolato tetrakis m3-2-propanolato pentakis 2-propanolato penta-9ci, 2-propanol, indium 3+ salt 9ci, acmc-20mnpq, indium tripropan-2-olate, indium 3+ ion tris propan-2-olate, indium 3+ tris propan-2-olate, indium iii isopropoxide, 5 w/v % solutionin 2-propanol, 99.9+%
PubChem CID 57346963
IUPAC navn indium(3+);propan-2-olat
SMIL CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[In+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium (III) isopropoxide
Farve Farveløs
Tæthed 0.78 g/mL
Kogepunkt 82°C
Flammepunkt 12°C (54°F)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel In[OCH(CH3)2]3
Mængde 25 mL
FN nummer UN1219
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with alcohols,ketones and esters.
Formel vægt 292.08
Procent renhed ≥99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v isopropanol
Fysisk form Væske