Få mere at vide
Indium(III)isopropoxid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11349747
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349747 2 g 2g
11339747 0.5 g 0.5g
11329747 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042098.04
 Begrænset vare
På lager
Forløber brugt til fremstilling af indiumoxidholdige film | CAS: 38218-24-5 | C9H21InO3 | 292,082 g/mol
Indium(III)isopropoxid fungerer som en forløber til fremstilling af indiumoxidholdige film. Det finder anvendelse i nanomaterialer og tyndfilmsvisning. Desuden bruges det til billeddannelseskatalyse og til klargøring af sensorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38218-24-5
Molekylær formel C9H21InO3
Molekylvægt (g/mol) 292.082
MDL nummer MFCD00210318
InChI nøgle OVZUSPADPSOQQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropoxyindium iii, indium iii isopropoxide, indium, m5-oxotetrakis m-2-propanolato tetrakis m3-2-propanolato pentakis 2-propanolato penta-9ci, 2-propanol, indium 3+ salt 9ci, acmc-20mnpq, indium tripropan-2-olate, indium 3+ ion tris propan-2-olate, indium 3+ tris propan-2-olate, indium iii isopropoxide, 5 w/v % solutionin 2-propanol, 99.9+%
PubChem CID 57346963
IUPAC navn indium(3+);propan-2-olat
SMIL CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[In+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) isopropoxide
Smeltepunkt 145 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel In[OCH(CH3)2]3
Mængde 2 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i alkoholer, ketoner og estere.
Formel vægt 292.08
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Pulver