Få mere at vide
Indium(III)isopropoxid, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Indium(III)isopropoxid fungerer som en forløber til fremstilling af indiumoxidholdige film. Det finder anvendelse i nanomaterialer og tyndfilmsvisning. Desuden bruges det til billeddannelseskatalyse og til klargøring af sensorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) isopropoxide |
| Smeltepunkt | 145 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | In[OCH(CH3)2]3 |
| Mængde | 0.5 g |
| FN nummer | UN3181 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkoholer, ketoner og estere. |
| Formel vægt | 292.08 |
| Vis mere |