Få mere at vide
Indium(III) jodid, ultratør, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 15477385
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477385 2 g 2g
15487385 10 g 10g
15497385 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477385 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047108.04
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13510-35-5 | I3In | 495,531 g/mol
Det bruges i fremstillingen af vinyl- og methylindater, som gennemgår regioselektive reaktioner med cinnamylbromid. Det anvendes som iodidgetter i Cativa-processen.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13510-35-5
Molekylær formel I3In
Molekylvægt (g/mol) 495.531
MDL nummer MFCD00016151
InChI nøgle RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Synonym indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 83539
IUPAC navn triiodoindigane
SMIL [In](I)(I)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) iodide
Smeltepunkt 210 °C
Navn note Ultratør
Farve Gul til Brun
Fysisk form Perler
Mængde 2 g
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 4.69 g/mL
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 495.53
Procent renhed 99.999%