Få mere at vide
Indium(III)jodid, vandrigt, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11391918
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391918 10 g 10g
11371918 2 g 2g
11381918 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11391918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011854.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13510-35-5 | I3In | 495,531 g/mol
Indium(III)iodid bruges i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13510-35-5
Molekylær formel I3In
Molekylvægt (g/mol) 495.531
MDL nummer MFCD00016151
InChI nøgle RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Synonym indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 83539
IUPAC navn triiodindigan
SMIL [In](I)(I)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) iodide
Smeltepunkt 210 °C
Farve Rød til gul
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,994 % (metalbasis)
Tæthed 4.69
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 495.53