Få mere at vide
Indium(III) iodide, 99.998%, (trace metal basis)
Artikelnummer. p-3776925 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10553421
Brand: Thermo Scientific Acros 316010010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13510-35-5 | InI3 | 495.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13510-35-5
Molekylær formel InI3
Molekylvægt (g/mol) 495.53
MDL nummer MFCD00016151
InChI nøgle RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Synonym indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 83539
IUPAC navn triiodindigan
SMIL [In](I)(I)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) iodide
Smeltepunkt 210.0°C
Farve Brun-gul til gul
Fysisk form Krystaller eller pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 22.7 to 23.5% (In) (Complexometry)
Lineær formel InI3
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 495.53
Procent renhed 99.998%
Grad Spormetalbasis