Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) iodide |
| Smeltepunkt | 210,0 °C |
| Farve | Brun-gul til gul |
| Fysisk form | Krystaller eller pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 22,7 til 23,5% (In) (Kompleksometri) |
| Lineær formel | InI3 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig |
| Formel vægt | 495.53 |
| Procent renhed | 99.998% |
| Vis mere |