Få mere at vide
Indium(III)hydroxid, 99,998% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048885
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11311928
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011855.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20661-21-6
Indium(III)hydroxid, fungerer som en forløber for indium(III)oxid. Det bruges i batterier, glas, keramik, kemiske reagenser, halvledermaterialer. Det bruges også til fremstilling af panelskærme og afdugning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20661-21-6
MDL nummer MFCD00011056
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) hydroxide
Smeltepunkt 150°C (in -H2O)
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation It is insoluble in water.
Formel vægt 165.84
Procent renhed 99.998%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium hydroxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Indium hydroxide