Få mere at vide
Indium(III)hydroxid, 99,998% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Indium(III)hydroxid, fungerer som en forløber for indium(III)oxid. Det bruges i batterier, glas, keramik, kemiske reagenser, halvledermaterialer. Det bruges også til fremstilling af panelskærme og afdugning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) hydroxide |
| Smeltepunkt | 150°C (in -H2O) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | It is insoluble in water. |
| Formel vægt | 165.84 |
| Procent renhed | 99.998% |
Sikkerhed og håndtering
- Indium hydroxide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Indium hydroxide