Få mere at vide
Indium(III)hydroxid, 99,998% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301928
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11301928
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011855.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20661-21-6
Indium(III)hydroxid, fungerer som en forløber for indium(III)oxid. Det bruges i batterier, glas, keramik, kemiske reagenser, halvledermaterialer. Det bruges også til fremstilling af panelskærme og afdugning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20661-21-6
MDL nummer MFCD00011056
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) hydroxide
Smeltepunkt 150°C (in -H2O)
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation It is insoluble in water.
Formel vægt 165.84
Procent renhed 99.998%