Få mere at vide
Indium(III) hydroxide, 99.8% (metals basis)
Beskrivelse
Indium(III)hydroxid anvendes som en forløber for indium(III)oxid. Det anvendes også i batterier, glas, keramik, kemiske reagenser og halvledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) hydroxide |
| Smeltepunkt | 150°C (in -H2O) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 165.84 |
| Procent renhed | 99.8% |