Få mere at vide
Indium(III) hydroxide, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. 11329237
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329237 10 g 10g
11319237 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040100.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20661-21-6
Indium(III)hydroxid anvendes som en forløber for indium(III)oxid. Det anvendes også i batterier, glas, keramik, kemiske reagenser og halvledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20661-21-6
MDL nummer MFCD00011056
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) hydroxide
Smeltepunkt 150°C (in -H2O)
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 165.84
Procent renhed 99.8%