Få mere at vide
Indium(III) fluoride, anhydrous, 99.95% (metals basis)
Beskrivelse
Indium(III)fluorid anvendes til fremstilling af ikke-oxidglas. Det fungerer som en katalysator i reaktionen af trimethylsilylcyanid (TMSCN) til aldehyder for at få cyanohydriner. Det spiller en afgørende rolle som katalysator i organisk syntese til fremstilling af fluor indeholdende 2,4,5-trisubstituerede imidazoler og polysubstituerede pyrroler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | >1200°C |
| Kemisk navn eller materiale | Indium (III) fluoride |
| Smeltepunkt | ∼1170°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | InF3 |
| Merck Index | 14,4959 |
| Vis mere |