Få mere at vide
Indium(III) fluoride, anhydrous, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. 15476985
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476985 5 g 5g
15486985 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476985 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045525.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-52-0 | F3In
Indium(III)fluorid anvendes til fremstilling af ikke-oxidglas. Det fungerer som en katalysator i reaktionen af trimethylsilylcyanid (TMSCN) til aldehyder for at få cyanohydriner. Det spiller en afgørende rolle som katalysator i organisk syntese til fremstilling af fluor indeholdende 2,4,5-trisubstituerede imidazoler og polysubstituerede pyrroler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-52-0
Molekylær formel F3In
MDL nummer MFCD00016149
Synonym indium fluoride, indium trifluoride, indium 3+ trifluoride, acmc-1bcyn, indium 3+ ion trifluoride, fluoride, fluoride, in, fluoride
Tekniske data
Kogepunkt >1200°C
Kemisk navn eller materiale Indium (III) fluoride
Smeltepunkt ∼1170°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel InF3
Merck Index 14,4959
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Freely soluble in dilute acids.
Formel vægt 171.82
Procent renhed 99.95%
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.39 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium(III) fluoride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Indium(III) fluoride