Få mere at vide
Indium(III)fluorid, vandfri, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389247
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389247 2 g 2g
11379247 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040118.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-52-0
Indium(III)fluorid anvendes i syntesen af ikke-oxidglas. Det fremmer kemoselektiv tilsætning af TMSCN til aldehyder, der danner de respektive cyanohydriner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-52-0
MDL nummer MFCD00016149
Synonym indium fluoride, indium trifluoride, indium 3+ trifluoride, acmc-1bcyn, indium 3+ ion trifluoride, fluoride, fluoride, in, fluoride
Tekniske data
Kogepunkt >1200°C
Kemisk navn eller materiale Indium(III) fluoride
Smeltepunkt ∼1170°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Merck Index 14,4959
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water (0;04g/100mL); Freely soluble in dilute acids
Formel vægt 171.82
Procent renhed 96%
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.39 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium(III) fluoride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Indium(III) fluoride