Få mere at vide
Indium(III)chlorid, hvidt til råhvidt pulver, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824753
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11428490
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044349.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10025-82-8 | InCl3
Indium(III)chlorid bruges som katalysator til vandige organiske reaktioner, herunder CC-bindingsdannelse, aldolreaktioner og reduktioner og til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-82-8
Molekylær formel InCl3
MDL nummer MFCD00011058
Tekniske data
Kogepunkt 800°C
Kemisk navn eller materiale Indium(III) chloride
Smeltepunkt 586°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 221.18
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.46
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium(III) chloride, ultra dry
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Indium chloride