Få mere at vide
Indium(III)chlorid, ultratør, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Indium(III)chlorid bruges som katalysator til vandige organiske reaktioner, herunder CC-bindingsdannelse, aldolreaktioner og reduktioner og til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 800 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 586 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99,999% (metalbasis) |
| Tæthed | 3.46 |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| Show More |