Få mere at vide
Indium(III)chlorid, ultratør, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Indium(III)chlorid bruges som katalysator til vandige organiske reaktioner, herunder CC-bindingsdannelse, aldolreaktioner og reduktioner og til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 800°C |
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 586°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.999% (Metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Reacts with water. |
| Formel vægt | 221.18 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Indium(III) chloride, ultra dry
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Contain: Indium chloride