Få mere at vide
Indium(III) klorid, TRC
Artikelnummer. 30399939
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30399939 5 g
1 options
Artikelnummer. 30399939 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI5337255G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale Indium(III) Chloride
CAS 10025-82-8
Molekylær formel Cl3In
Mængde 5 g
Synonym Indium Chloride (InCl3), Indium Chloride, Indium Trichloride, Trichloroindium
InChI formel InChI=1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
SMIL Cl[In](Cl)Cl
IUPAC navn trichlorindigan
Molekylvægt (g/mol) 221.18
Formel vægt 219.8104
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.