Få mere at vide
Indium(III) klorid, TRC
Artikelnummer. 30403074
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30403074 1 g
1 options
Artikelnummer. 30403074 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI5337251G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) Chloride
CAS 10025-82-8
Molekylær formel Cl3In
Mængde 1 g
Synonym Indium Chloride (InCl3), Indium Chloride, Indium Trichloride, Trichloroindium
InChI formel InChI=1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
SMIL Cl[In](Cl)Cl
IUPAC navn trichlorindigan
Molekylvægt (g/mol) 221.18
Formel vægt 219.8104