Få mere at vide
Indium(III) klorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) Chloride |
| CAS | 10025-82-8 |
| Molekylær formel | Cl3In |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Indium Chloride (InCl3), Indium Chloride, Indium Trichloride, Trichloroindium |
| InChI formel | InChI=1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3 |
| SMIL | Cl[In](Cl)Cl |
| IUPAC navn | trichlorindigan |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.18 |
| Formel vægt | 219.8104 |