Få mere at vide
Indium(III) Chloride Tetrahydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) Chloride Tetrahydrate |
| CAS | 22519-64-8 |
| Molekylær formel | Cl3H8InO4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/3ClH.In.4H2O/h3*1H;;4*1H2/q;;;+3;;;;/p-3 |
| SMIL | O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[In+3] |
| IUPAC navn | indium(3+);trichloride;tetrahydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.24 |
| Formel vægt | 291.8527 |