Få mere at vide
Indium(III) chloride hydrate, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11381928
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381928 10 g 10g
11361928 50 g 50g
11371928 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011859.09
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 143983-91-9 | Cl3In | 221.17 g/mol
Indium(III)chloridhydrat bruges til mild og selektiv spaltning af tert-butyldimethylsilylethere. Det er en Lewis syre og fungerer som en katalysator for mange organiske omdannelser. Det katalyserer også omdannelsen af aldehyder til ædelstensdiacetater ved kemoselektiv proces. Lithiumindiumhydrid, et in situ-reduktionsmiddel, kan fremstilles ud fra indiumtrichlorid. Det katalyserer reaktioner såsom Friedel-Crafts-acyleringer og Diels-Alder-reaktioner. Det katalyserer også Knoevenagel-kondensering mellem barbitursyren og aldehydet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 143983-91-9
Molekylær formel Cl3In
Molekylvægt (g/mol) 221.17
MDL nummer MFCD00011058
InChI nøgle PSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn indium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[In+3]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Indium(III) chloride hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,4958
Opløselighedsinformation Soluble in water,diethyl ether,and THF.
Formel vægt 221.18 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Følsomhed Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Indium(III) chloride hydrate
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Indium chloride (InCl3), hydrate
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.