Få mere at vide
Indium(III)chlorid, vandfri, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Det bruges i berømte organiske reaktioner såsom Friedel-Crafts-acylering og Diels-Alder-reaktion som en Lewis-syrekatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 800°C |
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 586°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,4958 |
| Vis mere |