Få mere at vide
Indium(III)chlorid, vandfrit, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321928
Mængde:
1 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250g
50g
Artikelnummer. 11321928
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011856.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10025-82-8
Det bruges i berømte organiske reaktioner såsom Friedel-Crafts-acylering og Diels-Alder-reaktion som en Lewis-syrekatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-82-8
MDL nummer MFCD00011058
Tekniske data
Kogepunkt 800°C
Kemisk navn eller materiale Indium(III) chloride
Smeltepunkt 586°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,4958
Opløselighedsinformation It is very soluble in water and THF. It is sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether.
Formel vægt 221.18
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.460 g/mL